Learn More
Isoprocarb, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoprocarb |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| Poids de la formule | 193.1103 |