Learn More
Isopropanol, 99,5 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215331 1 L Flacon en verre 1L
10723124 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 327270010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
Note relative au nom DNAse, RNAse and Protease Free
Densité 2.1 (Air = 1.0)
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Eau 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.