Learn More
Isopropanol, + de 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10378293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 l
25 L
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10378293 2.5 l 2.50L
10657411 500 mL 500mL
10792022 1 l 1L
10052833 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10378293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423830025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    99.65€ / 2.5L
    Économisez 21.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme d'isopropanol, alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI : 17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
Densité 0.7850g/mL
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur Tension de vapeur : 43 mmHg à 20°C
Eau 0.2 % max. (K.F.)
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible. Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le chlorure de méthylène, le dmf et l’acétone, miscible avec de l’alcool, de l’éther et du chloroforme, insoluble dans les solutions de sels
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥ 99.5 %
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.