Learn More
Isopropanol, 99,8+ %, à usage électronique, Fisher Chemical
Code produit. 12608655 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
5L
Code produit. 12608655
Marque: Fisher Chemical P/7555/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL 11674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
pH 7
Point de fusion -89.5°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 43mmHg at 20°C
Viscosité 2.27 mPaS at 20°C
Poids de la formule 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.