Learn More
Isopropanol, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
78.65€ - 132.00€
Produits 2
Code produit Marque dimQuantity Packaging Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque dimQuantity Packaging Prix Quantité et disponibilité  
10489090
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
167880010
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
89.55€
78.65€ / 1L
Économisez 10.90€
12% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
 Article restreint
10257433
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
167880025
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
136.00€
132.00€ / 2.5L
Économisez 4.00€
2% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.