Learn More
Isopropanol, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Acros 167880025
118.80 EUR valable jusqu'au 2026-12-18
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10257433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    132.00€ / 2.5L
    Économisez 4.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-18
Suivez le workflow : Explorez les économies
Promo Code: 27967
Votre prochaine découverte se profile à l’horizon. Mettez votre recherche sur la bonne voie grâce à des économies exceptionnelles sur des workflows essentiels.
Applying Promo and Adding