Learn More
Isopropanol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10366430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366430 1 l Flacon en verre ambré 1L
11453733 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10315720 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10628143 2.5 l Flacon en PEHD 2.50L
10497070 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10080320 5 L Flacon en PEHD 5L
10522992 10 L Récipient en plastique 10L
10090320 25 L Boîte métallique 25L
12656757 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10366430 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7500/15
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
C3H8O, numéro CAS 67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, diméthylcarbinol, avantine, pétrole, alcool sec-propylique, alcool isopropylique, alkolave, 2,5 L, 81 °C, CHEBI:17824, incolore, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096 | CAS : 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
C3H8O, numéro CAS-67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, diméthylcarbinol, avantine, pétrohol, alcool sec-propyle, alcool isopropylique, alcolave, 2,5 L, 81 °C, CHEBI:17824, incolore, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL 11674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme d'isopropanol, alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI : 17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Isopropanol
pH 7
Point de fusion -89,5 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 43 mmHg à 20 °C
Viscosité 2,27 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 60,1g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propan-2-ol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol