Learn More
Isopropanol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10497070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497070 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
11453733 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10366430 1 l Flacon en verre ambré 1L
10315720 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10628143 2.5 l Flacon en PEHD 2.50L
10080320 5 L Flacon en PEHD 5L
10522992 10 L Récipient en plastique 10L
10090320 25 L Boîte métallique 25L
12656757 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10497070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7500/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    174.00€ / 2.5L
    Économisez 69.00€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
C3H8O, numéro CAS 67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, diméthylcarbinol, avantine, pétrole, alcool sec-propylique, alcool isopropylique, alkolave, 2,5 L, 81 °C, CHEBI:17824, incolore, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096 | CAS : 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
C3H8O, numéro CAS-67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, diméthylcarbinol, avantine, pétrohol, alcool sec-propyle, alcool isopropylique, alcolave, 2,5 L, 81 °C, CHEBI:17824, incolore, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL 11674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI : 17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
pH 7
Point de fusion -89,5 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 43 mmHg à 20 °C
Viscosité 2,27 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 60,1g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propan-2-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.