Learn More
Isopropanol-d8, pour RMN, +99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571431 25 g Flacon en verre 25g
10499310 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10571431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    466.00€ / 25g
    Économisez 44.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22739-76-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 68.15
Numéro MDL MFCD00044341
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Synonyme 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
CID PubChem 2723972
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptadeutério-2-deutériooxypropane
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol-d8
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99+ atom % D
Densité 0,8900 g/ml
Deutérium (D) 99,0% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Formule linéaire (CD3)2CDOD
Poids de la formule 68.15
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol-d8
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.