Learn More
2-Propanol, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Code produit 17140576 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17140576 1 l 1L
17170576 500 ml 500mL
17150576 2.5 L 2.50L
17160576 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17140576 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP26181
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la précipitation des acides nucléiques | CAS : 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Pour la précipitation des acides nucléiques
Ultrapure réactif pouvant être utilisé dans des applications fondamentales telles que la purification et la précipitation des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme d'isopropanol, alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI : 17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
pH 7
Point de fusion -89,5 °C
Absorbance 0,015 AU max. à 254 nm, 0,10 AU max. à 230 nm, 0,20 AU max. à 220 nm, 1,00 AU max. à 205 nm
Couleur Incolore
Densité 0.785 g/cm³
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3740 à 1,3760 (à 25 °C)
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Résidus après évaporation 1 ppm max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99,9 %
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 43 mmHg à 20 °C
Viscosité 2,27 mPa/s à 20 °C
Eau 0,05% max.
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanol