Learn More
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit 10684355 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684355 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10783447 500 mL Flacon en verre 500mL
10091304 1 L Flacon ambré à col large 1L
10001314 4 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10684355 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A461212
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
2-Propanol, > -99,90 %, C3H8O, N° CAS 67-63-0, isopropanol, 2-hydroxypropane, alcool isopropylique, alkolave, hartosol, diméthylcarbinol, avantine, alcool sec-propylique, pétrole, 2-propanol, 2,5 L, Rapport AU à 254 nm, Rapport AU à 230 nm, Rapport AU à 210 nm, Rapport AU à 220 nm | CAS : 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
2-Propanol, > -99,90 %, C3H8O, numéro CAS-67-63-0, pétrohol, alcool isopropylique, isopropanol, alcool sec-propyle, diméthylcarbinol, 2-hydroxypropane, Hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, rapporter l’ASC à 254 nm, Rapporter l’ASC à 210 nm, Rapporter l’ASC à 230 nm, Rapporter l’ASC à 220 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL 11674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
pH 7
Point de fusion -89,5 °C
Absorbance Signaler un AU à 210 nm, Signaler un AU à 220 nm, Rapporter l’UA à 230 nm, Signaler l’UA à 254 nm
Couleur Incolore
Densité 0.785g/cm³
Quantité 2.5 L
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Conforme également aux spécifications ACS
Résidus après évaporation 1 ppm max.
Plage de pourcentage du dosage Analyse : ≥99,90 %
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 43 mmHg à 20 °C
Viscosité 2,27 mPaS à 20 °C
Eau 0,05% max.
Merck Index 15, 5254
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99,90%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iso-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iso-propanol