Learn More
Phagogene™ Spray d'éthanol
Code produit 11726954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
750 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11726954 750 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11726954 Fournisseur Phagogene™ Code fournisseur 60416
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PHAGO'SPRAY DM est un nettoyant désinfectant professionnel destiné à la désinfection des surfaces dans les environnements à haut risque. PHAGO'SPRAY DM peut être utilisé comme spray sur les murs, les plafonds et les meubles dans les services de soins et de chirurgie.
  • Prêt à l’emploi
  • Désinfectant à large spectre. Efficace contre le rotavirus en 5 minutes.
  • Une buse à deux positions (pictogrammes de pulvérisation et d'arrêt)
  • Un ergonome amovible pour une utilisation dans la mousse ou le spray
Spécification
Type de produit Nettoyant désinfectant
Forme Liquide transparent
Scent Parfum frais
Stérilité Non stériles
Quantité 6/paquet
Dimensions 750 mL
Volume (métrique) 750 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGOSPRAY DM
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.