Learn More
Acétate d’isopropényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10357900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10357900
Marque: Thermo Scientific Acros 152502500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-22-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008709
Clé InChI HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
CID PubChem 7916
Nom IUPAC Acétate de prop-1-en-2-yl
SMILES CC(=C)OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropenyl acetate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -93°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 94°C to 97°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2C(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.4000 to 1.402
Quantité 250 g
Beilstein 02, II, 278
Fieser 01,524; 04,273; 06,308
Merck Index 15, 5249
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 34g/L in water (20°C). Other solubilities: miscible with nearly all organic solvents
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide