Learn More
Isopropyl 2-bromo-2-méthylpropanoate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Densité | 1.2600g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 209.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |