Learn More
Isopropyle 2-Bromo-2-méthylpropanoate, TRC
Code produit 30132817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132817 5 g 5g
30006841 500 mg 500mg
30009692 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8746385G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51368-55-9
Formule moléculaire C7H13O2Br
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Synonyme 1-Methylethyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-Bromoisobutyrate, Isopropyl alpha-Bromoisobutyrate;
Nom IUPAC Propan-2-yl 2-bromo-2-méthylpropanoate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Poids de la formule 208.0099