Learn More
2-bromobenzoate d‘isopropyle, Thermo Scientific™
Code produit 10165892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10165892 1 g 1g
10045032 10 g 10g
10108834 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10165892 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00166DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 59247-52-8
Formule moléculaire C10H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Clé InChI QTCRCHHNKWSPHB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 603261
Nom IUPAC propan-2-yl 2-bromobenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 2-bromobenzoate
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Quantité 1 g
Synonyme isopropyl 2-bromobenzoate, isopropyl o-bromobenzoate, methylethyl 2-bromobenzoate, prop-2-yl 2-bromobenzoate, isopropyl 2-bromobenzoate #, isopropyl2-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid isopropyl ester, 2-bromobenzoic acid, isopropyl ester, benzoic acid, 2-bromo-,1-methylethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
Poids de la formule 243.1
Pourcentage de pureté 97%