Learn More
Isopropyl 2-Furoate (~90%), TRC
Code produit 30179098
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179098 2.5 g 2.50g
30178949 500 mg 500mg
30178974 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179098 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8245652.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6270-34-4
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Synonyme Isopropyl 2-furylcarboxylate, NSC 35576
Nom IUPAC propan-2-yl furan-2-carboxylate
SMILES CC(C)OC(=O)c1occc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 2-Furoate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-6(2)11-8(9)7-4-3-5-10-7/h3-6H,1-2H3
Poids de la formule 154.063