Learn More
Isopropyl 2-Furoate, TRC
Code produit 30179677
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179677 500 mg 500mg
30179090 250 mg 250mg
30179222 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179677 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI824605500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6270-34-4
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Synonyme Isopropyl 2-furylcarboxylate, NSC 35576
Nom IUPAC propan-2-yl furan-2-carboxylate
SMILES CC(C)OC(=O)c1occc1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Isopropyl 2-Furoate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-6(2)11-8(9)7-4-3-5-10-7/h3-6H,1-2H3
Poids de la formule 154.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.