Learn More
Isopropyle (2S)-7-Cyano-4-(pyridine-2-ylméthyl)-1,2,3,4-tétrahydrocyclopente[b]indol-2-ylcarbamite, TRC
Code produit 30138214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138214 25 mg 25mg
30137962 50 mg 50mg
17904855 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138214 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI06570525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1029692-15-6
Formule moléculaire C22 H22 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 374.44
Synonyme 1-Methylethyl N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamate, (S)-[7-Cyano-4-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-yl]carbamic Acid Isopropyl Ester, LY 2452473, 1-Methylethyl Ester N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamic Acid;
Nom IUPAC Isopropyle N-[(2S)-7-cyano-4-(2-pyridylméthyl)-2,3-dihydro-1H-cyclopente[b]indol-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2c(C1)n(Cc3ccccn3)c4ccc(cc24)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl (2S)-7-Cyano-4-(pyridin-2-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-ylcarbamate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H22N4O2/c1-14(2)28-22(27)25-17-10-19-18-9-15(12-23)6-7-20(18)26(21(19)11-17)13-16-5-3-4-8-24-16/h3-9,14,17H,10-11,13H2,1-2H3,(H,25,27)/t17-/m0/s1
Poids de la formule 374.1743