Learn More
3-aminocrotonate d'isopropyle, TRC
Code produit 30397564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397564 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI824030250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 3-Aminocrotonate
CAS 14205-46-0
Formule moléculaire C7 H13 N O2
Quantité 250 mg
Synonyme 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
SMILES CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N
Nom IUPAC propan-2-yl (Z)-3-aminobut-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 143.18
Poids de la formule 143.0946