Learn More
3-aminocrotonate d'isopropyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl 3-Aminocrotonate |
| CAS | 14205-46-0 |
| Formule moléculaire | C7 H13 N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4- |
| SMILES | CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N |
| Nom IUPAC | propan-2-yl (Z)-3-aminobut-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.18 |
| Poids de la formule | 143.0946 |