Learn More
Isopropyl 3-oxobutanoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30998350
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30998350 500 g
30991954 25 g
30991957 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30998350 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD112512500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 3-oxobutanoate
CAS 542-08-5
Formule moléculaire C7H12O3
Numéro MDL MFCD00043933
Quantité 500 g
SMILES CC(CC(OC(C)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Pourcentage de pureté 98%