Learn More
Isopropyl 4-aminobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498177 25 g 25g
11408187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17551.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18144-43-9 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18144-43-9
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.219
Numéro MDL MFCD00017108
Clé InChI JWCPZKNBPMSYND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl 4-aminobenzoate, 4-amino-benzoic acid isopropyl ester, isopropyl p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester, methylethyl 4-aminobenzoate, isopropyl-4-aminobenzoate, 4-isopropoxycarbonylaniline, acmc-1brt8
CID PubChem 87470
Nom IUPAC propane-2-yl 4-aminobenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Isopropyl 4-aminobenzoate
Quantité 25 g
Poids de la formule 179.21
Pourcentage de pureté 98%