Learn More
4-aminobenzoate d'isopropyle, TRC
Code produit 30398606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9006555G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Formule moléculaire C10 H13 N O2
Quantité 5 g
Synonyme Benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-methylethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC propane-2-yl 4-aminobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Poids de la formule 179.0946