Learn More
Isopropyl 4-Hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxyde (Impureté Piroxicam L), TRC
Code produit 30135611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135611 100 mg 100mg
17962865 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135611 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI824600100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118854-48-1
Formule moléculaire C13 H15 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 297.33
Synonyme Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP)
Nom IUPAC Propan-2-yl 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
Poids de la formule 297.0671