Learn More
Isopropyl 4-hydroxybenzoate, 98 %
Code produit 11498860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498860 5 g 5g
11431658 10 g 10g
11441658 50 g 50g
11451658 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498860 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13930.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 4191-73-5 | C10H12O3 | 180,20 g/mole
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Convient au développement de matériaux pour les batteries.
Applications
Il est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Incompatible avec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4191-73-5
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00016468
Clé InChI CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
CID PubChem 20161
Nom IUPAC propan-2-yl 4-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 84°C to 86°C
Quantité 5 g
Beilstein 2641564
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate.
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement