Learn More
Acétate d’isopropyle, ≥ 99,6 %, Honeywell™
Code produit 15675770 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15675770 1 L Flacon en verre 1L
15685770 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15675770 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 5374621L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
≥ 99,6%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-21-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00008877
Clé InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
CID PubChem 7915
Nom IUPAC acétate de propan-2-yle
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl acetate
Point de fusion -73°C
Couleur Incolore
Densité 0.872g/mL at 25°C
Point d’ébullition 91°C
Limite d’explosion 1.8% (37°F), 8%
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Température d’allumage 894°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH(CH3)2
Indice de réfraction n20/D 1.377
Quantité 1 L
Numéro UN UN1220
Beilstein 1740761
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Poids de la formule 102.13g/mol
Tension de vapeur 47mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.6%