Learn More
Acétate d’isopropyle, ≥ 99,6 %, Honeywell™
Catalog Number 15685770
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
108-21-4
C5H10O2
102.133
MFCD00008877
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
7915
acétate de propan-2-yle
CC(C)OC(=O)C
108-21-4
C5H10O2
102.133
MFCD00008877
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
7915
acétate de propan-2-yle
CC(C)OC(=O)C
≥ 99,6%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isopropyl acetate
Point de fusion -73°C
Couleur Incolore
Densité 0.872g/mL at 25°C
Point d’ébullition 91°C
Limite d’explosion 1.8% (37°F), 8%
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Température d’allumage 894°F
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3COOCH(CH3)2
Indice de réfraction n20/D 1.377
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1220
Beilstein 1740761
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Tension de vapeur 47mmHg (20°C)
Poids de la formule 102.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.6%