Learn More
Acétoacétate d'isopropyle, TRC
Code produit 30396787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396787 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82372525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Acetoacetate
CAS 542-08-5
Formule moléculaire C7 H12 O3
Quantité 25 g
Synonyme Butanoic acid, 3-oxo-, 1-methylethyl ester, Acetoacetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid 1-methylethyl ester, 3-Oxobutanoic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-oxobutanoate, Isopropyl 3-oxobutyrate, Isopropyl acetoacetate
Formule InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)CC(=O)C
Nom IUPAC 3-oxobutanoate de propan-2-yle
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Poids de la formule 144.0786