Learn More
Alcool isopropylique, ≥99 %, qualité réactif, pour analyse ACS, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl alcohol |
| Note relative au nom | For ACS analysis |
| CAS | 67-63-0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0 .784 to 0.786 g/cm3 at 20°C |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99% |
| Formule moléculaire | C3H8O |
| Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Isopropyl Alcohol, ACS
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .