Learn More
Isopropyl Benzenesulfonate, TRC
Code produit 17940425
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17940425 100 mg 100mg
17903385 25 mg 25mg
17920415 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17940425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI824350100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6214-18-2
Formule moléculaire C9 H12 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 200.25
Synonyme Benzenesulfonic Acid Isopropyl Ester, Benzenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester; Isopropyl Besylate;
Nom IUPAC propan-2-yl benzenesulfonate
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Benzenesulfonate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H12O3S/c1-8(2)12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Poids de la formule 200.0507
Pourcentage de pureté >95%