Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, 99 %, pour la biochimie, sans dioxane
Code produit 10205731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10205731 10 g Flacon en verre 10g
10031991 1 g Flacon en verre 1g
10786433 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10205731 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 302790100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 367-93-1 | C9H18O5S | 238.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00063273
Clé InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonyme iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
CID PubChem 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 17, IV, 3726
Merck Index 15, 5126
Conditions de rotation spécifiques − 31.00 (20.00°C c=1,water)
Rotation spécifique -29° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Poids de la formule 238.31
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre ou paillettes