Learn More
Isopropyl-bêta-D-thiogalactopyranoside, 99+ %, pour biologie moléculaire, DNAse et RNAse an, Acros Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
| Note relative au nom | DNAse, RNAse and Protease Free |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Conditions de rotation spécifiques | − 31.00 (20.00°C c=1,water) |
| Rotation spécifique | -29° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
| Poids de la formule | 238.31 |
| Afficher plus |