Learn More
Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG), sans dioxane, >99 %, ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15773552 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Plastic bottle
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15773552 5 g Flacon en plastique 5g
15763552 1 g Plastic bottle 1g
15783552 25 g Flacon en plastique 25g
15793552 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15773552 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J17886.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
  • Induces the lac operon in E. coli by binding and inactivating the lac repressor.
  • Selection for lac Y mutants.
  • Selection for recombinant plasmids containing β-galactosidase fusion proteins.
  • Induces the cellular content of lactose permease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Induit l‘opéron de lac dans E. coli en liant et en inactivant le répresseur de lac
  • Sélection pour les mutants lac Y
  • Sélection de plasmides recombinants contenant des protéines de fusion beta-galactosidase
  • Induit la teneur cellulaire en lactose perméase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 238.298
Numéro MDL MFCD00063273
Clé InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonyme iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
CID PubChem 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)SC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Point de fusion 109°C to 115°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 g
Beilstein 4631
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre