Learn More
Isopropyl-bêta-D-thiogalactoside, sans dioxane99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474647 5 g -
11464647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21149.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.26€
    261.65€ / 5g
    Économisez 57.61€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Beta-galactosidase inducer.Isopropyl-β-D-thiogalactoside is used as a reagent in molecular biology. It is used as an effective inducer of protein expression where the gene is under the control of the lac operator. It is used with 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside to identify the non-recombinant plasmid in cloning experiments by blue-white screen methodology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’inducteur de la bêta-galactosidase.isopropyl-β-D-thiogalactoside est utilisé comme réactif en biologie moléculaire. Il est utilisé comme inducteur efficace de l’expression protéique lorsque le gène est sous le contrôle de l’opérateur de lac. Il est utilisé avec le 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galactopyranoside pour identifier le plasmide non recombinant dans des expériences de clonage par méthodologie à écran bleu-blanc.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00063273
Clé InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonyme iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
CID PubChem 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl-beta-D-thiogalactoside
Note relative au nom dioxane-free
Point de fusion 109°C to 115°C
Quantité 5 g
Beilstein 4631
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −32° (c=1 in Water)
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté 99%