Learn More
Cloprosténate isopropylique, TRC
Code produit 30137731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137731 100 mg 100mg
30136978 10 mg 10mg
17931355 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI824300100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157283-66-4
Formule moléculaire C25H35ClO6
Poids moléculaire (g/mol) 466.99
Synonyme (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-Chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, [1R-[1alpha(Z),2beta(1E,3R*),3alpha,5alpha]]-7-[2-[4-(3-Chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, CPG 6112-95, Cloprostenol Isopropyl Ester
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COc2cccc(Cl)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl Cloprostenate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H35ClO6/c1-17(2)32-25(30)11-6-4-3-5-10-21-22(24(29)15-23(21)28)13-12-19(27)16-31-20-9-7-8-18(26)14-20/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,27-29H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
Poids de la formule 466.2122