Learn More
Cyanoacétate d’isopropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413864 100 g 100g
11403864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413864 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11887.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13361-30-3 | C6H9NO2 | 127.143 g/mol
Isopropyl cyanoacetate was used in the synthesis of 3-substituted coumarins by undergoing KnÖevenagel reactions with aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanoacétate d’isopropyle était utilisé dans la synthèse de coumarines 3-substituées, où il était soumis à des réactions de Knöevenagel avec des aldéhydes et des cétones.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13361-30-3
Formule moléculaire C6H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 127.143
Numéro MDL MFCD00019842
Clé InChI BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl cyanoacetate, isopropyl 2-cyanoacetate, cyanoacetic acid isopropyl ester, acetic acid, cyano-, isopropyl ester, unii-0v3mgi9xma, 0v3mgi9xma, acetic acid, cyano-, 1-methylethyl ester, propan-2-yl cyanoacetate, prop-2-yl cyanoacetate, acmc-1bsph
CID PubChem 25917
Nom IUPAC 2-cyanoacétate de propan-2-yl
SMILES CC(C)OC(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl cyanoacetate
Densité 1.013
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 92°C (198°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 100 g
Beilstein 1756014
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 127.14
Pourcentage de pureté 97%