Learn More
Isopropyle-β-D-thiogalactopyranoside (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11368959 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368959 5 g 5g
11358959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368959 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210210105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    388.50€ / 5g
    Économisez 19.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Inducteur de la β-galactosidase sans dioxane
Identifiants chimiques
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00063273
Clé InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonyme iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
CID PubChem 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
Quantité 5 g
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyle)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Non disponible
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.