Learn More
β-D-thiogalactopyranoside d'isopropyle, sans dioxane, TRC
Code produit 30397909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397909 10 g 10g
30391053 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30397909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87300010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9 H18 O5 S
Quantité 10 g
Synonyme Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free
Formule InChI InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 238.3
Poids de la formule 238.0875