Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, MP Biomedicals™
Code produit 11487090 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 x 1 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487090 10 x 1 g 10g
11467090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487090 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11IPTG0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00€
    667.80€ / 10g
    Économisez 33.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside qualité génomique, > 99 %, poudre blanche
  • L’IPTG est un analogue du galactose non reconnu par la β-galactosidase. Il est utilisé comme inducteur d’opéron du Lac dans les bactéries.
  • À une concentration de 1mM, l’IPTG induit l’expression du gène de la β-galactosidase dans les bactéries, puis permet de sélectionner les bactéries recombinantes Lac+ dans un milieu contenant du X-Gal.
  • Il est utilisé conjointement avec du X-Gal ou du Bluo-Gal dans la sélection bleu-blanc de colonies bactériennes recombinantes qui induisent l’expression de l’opéron lac chez Escherichia coli.
Identifiants chimiques
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00063273
Clé InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonyme IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyle)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Point de fusion 110 °C (littérature)
Couleur Blanc
pH 7
Notes de qualité de la pureté >99%
Quantité 10 x 1 g
Beilstein 4631
Informations sur la solubilité 10g/L dans l’eau.
Rotation optique -28,9° à -32° (c=1, eau)
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside