Learn More
Isopropyle-β-D-thiogalactopyranoside, MP Biomedicals
Code produit 11450572 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450572 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450572 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219402990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.15€
    73.50€ / 500mg
    Économisez 3.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Réactif de biologie moléculaire. Composant de milieu de culture cellulaire utilisé en génétique moléculaire. Inducteur de β-galactoside
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Numéro MDL MFCD00063273
Quantité 500 mg
Synonyme iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
Clé InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyle)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
CID PubChem 656894
ChEBI CHEBI:61448
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside