Learn More
Disulfure d’isopryl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10459040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10459040 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10459040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122700250
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl disulfide
Note relative au nom 96%
CAS 4253-89-8
Couleur Beige à blanc
Densité 0.9430g/mL
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14S2
Formule linéaire [(CH3)2CH]2S2
Indice de réfraction 1.4900 to 1.492
Numéro MDL MFCD00008894
Quantité 25 g
Beilstein 01, 367
Gravité spécifique 0.943
Synonyme diisopropyl disulfide, isopropyl disulfide, diisopropyl disulphide, disulfide, bis 1-methylethyl, 2,2'-dithiodipropane, 1,2-diisopropyldisulfane, 2,5-dimethyl-3,4-dithiahexane, isopropyldisulfide, unii-bp550p623a, isopropyl disulfide 8ci
Clé InChI LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)SSC(C)C
Nom IUPAC 2-(propane-2-yldisulfanyl)propane
Poids moléculaire (g/mol) 150.3
CID PubChem 77932
Poids de la formule 150.3
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.