Learn More
Formiate disopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453447
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11453447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17222.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 625-55-8 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Isopropyl formate, is a flavoring agent. It can also be used as fragrance agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formate d’isopropyle est un agent aromatisant. Il est également utilisé comme aromatisant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, complètement miscible à l’alcool, à l’éther et à la plupart des solvants organiques.
Remarques
D^2^0 0,901. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-55-8
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00014127
Clé InChI RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl formate, formic acid, 1-methylethyl ester, formic acid isopropyl ester, formic acid, isopropyl ester, isopropyl methanoate, 1-methylethyl formate, methylethyl formate, unii-h1l164w42g, fema no. 2944, hcooch ch3 2
CID PubChem 12257
Nom IUPAC Formiate de propan-2-yle
SMILES CC(C)OC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl formate
Point de fusion -93°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 68°C to 71°C
Point d’éclair −6°C (21°F)
Formule linéaire HCO2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3685
Quantité 50 g
Numéro UN UN1281
Beilstein 1735844
Informations sur la solubilité slightly soluble in water,completely miscible with alcohol,ether,and most organic solvents.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 98%