Learn More
Hydrogénométhylphosphonate d'isopropyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl methylphosphonic acid |
| CAS | 1832-54-8 |
| Formule moléculaire | C4 H11 O3 P |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | IMPA, Isopropyl Methylphosphonate, Isopropyl Methylphosphonic Acid, Monoisopropyl Methylphosphonate, O-Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, O-Isopropyl Methylphosphonic Acid, Mono(1-methylethyl) P-methyl-phosphonic Acid Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11O3P/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(C)OP(=O)(C)O |
| Nom IUPAC | acide méthyl(propan-2-yloxy)phosphinique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.1 |
| Poids de la formule | 138.0446 |