Learn More
Isocyanate disopropyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15459029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16105.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate d’isopropyle est utilisé comme réactif dans la préparation d’un antagoniste des récepteurs d’androgènes pour le traitement du cancer de la prostate. Il est également utilisé dans la synthèse d’un double inhibiteur sélectif de la cible de la rapamycine (mTORC1 et mT chez les mammifères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl isocyanate
CAS 1795-48-8
Densité 0.868
Point d’ébullition 74°C to 75°C
Point d’éclair −3°C (26°F)
Odeur Acrid
Formule moléculaire C4H7NO
Indice de réfraction 1.384
Numéro MDL MFCD00002037
Quantité 1 g
Numéro UN UN2483
Beilstein 969356
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme isopropyl isocyanate, propane, 2-isocyanato, isopropylisocyanate, isocyanic acid isopropyl ester, iso-propyl isocyanate, isocyanic acid, isopropyl ester, isopropylisocynate, isoproylisocyanate, 2-propylisocyanate, isoproyl isocyanate
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Clé InChI GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N=C=O
Nom IUPAC 2-isocyanatopropane
Poids moléculaire (g/mol) 85.11
CID PubChem 61277
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isocyanate disopropyle