Learn More
Isothiocyanate d’isopropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494743 5 g 5g
11404753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494743 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11641.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2253-73-8 | C4H7NS | 101.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’isothiocyanate d’isopropyle est utilisé comme agent antimicrobien. Il est également utilisé comme intermédiaire médicinal.
Solubilité
Miscible au méthanol. Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2253-73-8
Formule moléculaire C4H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 101.167
Numéro MDL MFCD00037830
Clé InChI VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid isopropyl ester, isopropylisothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato, unii-46561pkp9t, isopropyl mustard oil, 2-isothiocyanato-propane, propan-2-isothiocyanate, ipncs, isopropyl isothiocya
CID PubChem 75263
Nom IUPAC 2-isothiocyanatopropane
SMILES CC(C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl isothiocyanate
Densité 0.948
Point d’ébullition 137°C to 138°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.493
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1739163
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with methanol. Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 101.17
Pourcentage de pureté 97%