Learn More
Myristate d’isopropyle, 96 %
Code produit 10687191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687191 100 g Flacon en verre 100g
10710682 25 g Flacon en verre 25g
10676504 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10687191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.55€
    25.65€ / 100g
    Économisez 4.90€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 110-27-0 | C₁₇H₃₄O₂| 270,45 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-27-0
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.45
Numéro MDL MFCD00008982
Clé InChI AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
CID PubChem 8042
Nom IUPAC tétradécanoate de propan-2-yle
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl myristate
Note relative au nom 96%
Acidité 0.5mg KOH/g max.
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 167.0°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 100 g
Merck Index 15, 5261
Gravité spécifique 0.85
Poids de la formule 270.45
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement