Learn More
Myristate d'isopropyle, TRC
Code produit 30407296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407296 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI872905100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristic acid-isopropyl ester
CAS 110-27-0
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C17 H34 O2
Quantité 100 g
Synonyme Isopropyl myristate, 1-Methylethyl tetradecanoate
Formule InChI InChI=1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Nom IUPAC tétradécanoate de propan-2-yle
Poids moléculaire (g/mol) 270.45
Poids de la formule 270.2559
Pourcentage de pureté >95