Learn More
Nitrate d’isopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496718 5 g 5g
15486718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60247.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1712-64-7 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Isopropyl nitrate is used as a diesel cetane improver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate d’isopropyle est utilisé comme améliorateur de cétane diesel.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les substances inflammables, les matières organiques et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1712-64-7
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00007041
Clé InChI GAPFWGOSHOCNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl nitrate, nitric acid, 1-methylethyl ester, 2-propyl nitrate, nitric acid, isopropyl ester, isopropylnitrate, isopropylester kyseliny dusicne, isopropylester kyseliny dusicne czech, ch3 2chono2, isonite, iso-propylnitrate
CID PubChem 15575
Nom IUPAC Nitrate de propan-2-yle
SMILES CC(C)O[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl nitrate
Densité 1.04
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair 12°C (54°F)
Formule linéaire (CH3)2CHONO2
Indice de réfraction 1.391
Quantité 5 g
Numéro UN UN1222
Beilstein 1701405
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 98%