Learn More
Nitrile isopropylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl nitrile |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 69.0578 |